STS0013
TERGITOL™ 15-S-5
Non-ionic surfactant
Synonyme(s) :
Alcohols C6-C17 (secondary) poly (3-6) ethoxylates, Secondary alcohol ethoxylate 5 EO
About This Item
Produits recommandés
Qualité
laboratory grade
Niveau de qualité
Description
non-ionic
Forme
liquid
Poids mol.
average mol wt 420 g/mol by calculation
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Viscosité
35 cP(25 °C)
Température de transition
pour point -25 °C
Solubilité
water: dispersible (visual)
Densité
0.963 g/mL at 20 °C
HLB
10.5
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Application
- Spreading on and penetration into thin, permeable print media: application to ink-jet printing.: This study explores the dynamics of spreading and penetration of liquids on thin, permeable media, focusing on applications in ink-jet printing. The research addresses the role of surfactants, like TERGITOL™ 15-S-5, in modifying the interfacial properties to optimize the print quality and efficiency (Daniel RC, et al., 2006).
Caractéristiques et avantages
- Excellent emulsifier & detergent
- Aids in rinseability of solvent-based systems
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
352.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
178 °C - closed cup