SMB01318
3-Hydroxydesloratadine
Synonyme(s) :
3-Hydroxy Desloratadine, Desloratadine 3-Hydroxy Impurity
170,00 $
About This Item
170,00 $
Produits recommandés
Description
Modulation and Signaling
Niveau de qualité
Essai
≥90%
Forme
solid
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
pale yellow to off-white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Clc1cc2c(cc1)C(=C4CCNCC4)c3ncc(cc3CC2)O
InChI
1S/C19H19ClN2O/c20-15-3-4-17-13(9-15)1-2-14-10-16(23)11-22-19(14)18(17)12-5-7-21-8-6-12/h3-4,9-11,21,23H,1-2,5-8H2
Clé InChI
NDFMTPISBHBIKE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with a wide variety of chromatographic and spectrometry techniques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable