SMB00962
Phenylacetyl-L-glutamine
≥95%, research grade
Synonyme(s) :
(S)-5-Amino-5-oxo-2-(2-phenylacetamido)pentanoic acid, N-Phenylacetylglutamine, Phenylacetylglutamine
126,00 $
About This Item
126,00 $
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Forme
powder
Conditions de stockage
(Store in tight containers in a cool and dry place)
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
off-white
Traces de cations
C: 56.1—62%
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
N([C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O)C(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H16N2O4/c14-11(16)7-6-10(13(18)19)15-12(17)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H2,14,16)(H,15,17)(H,18,19)/t10-/m0/s1
Clé InChI
JFLIEFSWGNOPJJ-JTQLQIEISA-N
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Ideal for biochemical, microbiome and metabolomics studies
- High quality product for research applications
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable