SMB00961
Amitriptyline N-oxide
Synonyme(s) :
Amitriptylinoxide
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
research grade
Pureté
≥95%
Forme
solid
Conditions de stockage
under inert gas
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
white to off-white
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C20H23NO/c1-21(2,22)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3
Clé InChI
ZPMKQFOGINQDAM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)