A8404
Amitriptyline hydrochloride
≥98% (TLC), powder
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: soluble
ethanol: soluble
Auteur
Bristol-Myers Squibb
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].CN(C)CC\C=C1\c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C20H23N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3;1H
Clé InChI
KFYRPLNVJVHZGT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133) , SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
Application
- as an antidepressant to study its effects on social behavior and memory in transgenic for acid sphingomyelinase (t-ASM) mice
- as a tricyclic antidepressant to analyze its effects on glucocorticoid receptor function in whole human blood
- as an anti-depressant to study its effects on scratching and locomotion behavior in chloroquine-induced mouse
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges