S0200000
Salicylic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Hydroxybenzoic acid
205,00 $
About This Item
205,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
4.8 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 114 °C)
Famille d'API
salicylic acid
Fabricant/nom de marque
EDQM
pb
211 °C (lit.)
Pf
158-161 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Clé InChI
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
1 of 4
Cet article | BP775 | 1609002 | 27301 |
---|---|---|---|
grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade - |
format neat | format neat | format neat | format - |
application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
vapor density 4.8 (vs air) | vapor density 4.8 (vs air) | vapor density 4.8 (vs air) | vapor density 4.8 (vs air) |
vapor pressure 1 mmHg ( 114 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 114 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 114 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 114 °C) |
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
314.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
157 °C - closed cup