Principaux documents
RPI-CI1-1
rCar i 1 (Carya illinoinensis allergen 1.0101)
pkg of 250 μg
250 μG
1 780,00 $
1 780,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 μG
1 780,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.41
1 780,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Essai
>95%
Poids mol.
Mw 16.5 kDa
Conditionnement
pkg of 250 μg
Fabricant/nom de marque
InBio
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Description générale
Source: Pichia pastoris
Formulation: 20mM Tis-HCl, pH 8.5. Sterile filtered.
Concentration: See product insert.
Purification: Multi-step chromatographic purification. Purity > 95 % by SDS-PAGE
Clause de non-responsabilité
Allergens are provided for research and commercial use in vitro:  not for human in vivo or therapeutic use.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable