Documents
ABF23
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-NLRP3
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
NACHT, LRR and PYD domains-containing protein 3, Angiotensin/vasopressin receptor AII/AVP-like, Caterpiller protein 1.1, CLR1.1, Cold autoinflammatory syndrome 1 protein, Cryopyrin, PYRIN-containing APAF1-like protein 1, NLRP3
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NLRP3(114548)
Description générale
Les protéines NLRP (Nucleotide-binding oligomerization domain, leucine rich repeat and pyrin domain containing proteins) sont des membres de la famille des protéines NLR (Nod-like receptors). Les gènes NRLP sont connus pour jouer un rôle important dans le système reproducteur des mammifères et dans le système immunitaire inné. La protéine NLRP3 peut fonctionner comme un inducteur de l'apoptose et un activateur de la signalisation NF-kappa-B ; il peut aussi activer la caspase-1 en réponse à des déclencheurs tels qu'une infection bactérienne ou virale. Les anomalies de la NLRP3 sont liées au syndrome familial auto-inflammatoire au froid de type 1 (SFAF1), au syndrome de Muckle-Wells (MWS) et au syndrome chronique, infantile, neurologique, cutané et articulaire (CINCA). La protéine NLRP3 est fortement exprimée dans les leucocytes sanguins, les cellules polymorphonucléaires, les ostéoblastes et les chondrocytes.
Spécificité
Autres homologies : porc (80 % d'homologie de séquence).
Cet anticorps reconnaît le domaine DAPIN de la NLRP3.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH, correspondant au domaine DAPIN de la protéine NLRP3 humaine.
Épitope : domaine DAPIN
Application
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/4 000e d'un lot représentatif a permis de détecter la NLRP3 dans la moelle osseuse leucémique humaine et dans du lysat de tissus amygdaliens humains.
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
Détection de la protéine NLRP3 à l'aide de cet anticorps polyclonal de lapin anti-NLRP3 dont l'utilisation a été validée en western blotting et en immunohistochimie (paraffine).
Sous-domaine de recherche
Signalisation immunologique
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules THP-1
Analyse par western blotting : une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine NLRP3 dans 10 µg de lysat de cellules THP-1.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 112 kDa et env. 75 kDa. Il existe cinq isoformes connues à 118 kDa, 112 kDa, 112 kDa, 106 kDa et 84 kDa. Cette protéine a été observée à environ 75 kDa dans certains lysats cellulaires (Kummer, J. A., et al. (2007). J. Histochem Cytochem. 55(5):443-452). Des bandes non caractérisées peuvent être observées avec certains lysats cellulaires.
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules THP-1
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Ching-Wei Wang et al.
Cancers, 14(7) (2022-04-13)
Ovarian cancer is a common malignant gynecological disease. Molecular target therapy, i.e., antiangiogenesis with bevacizumab, was found to be effective in some patients of epithelial ovarian cancer (EOC). Although careful patient selection is essential, there are currently no biomarkers available
Mélanie Bodnar-Wachtel et al.
Life science alliance, 6(4) (2023-02-07)
NLRP3 is a pattern recognition receptor with a well-documented role in inducing inflammasome assembly in response to cellular stress. Deregulation of its activity leads to many inflammatory disorders including gouty arthritis, Alzheimer disease, and cancer. Whereas its role in the