PHR8772
Temazepam Related Compound F
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
(3RS)-7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-4,5-dihydro-1H-1,4-benzodiazepine-2,3-dione
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Chaîne SMILES
Clc1cc2c(cc1)N(C(=O)C(=O)NC2c3ccccc3)C
InChI
1S/C16H13ClN2O2/c1-19-13-8-7-11(17)9-12(13)14(18-15(20)16(19)21)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,14H,1H3,(H,18,20)
Clé InChI
DWYGNQZEEWSLJG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable