1134164
USP
Cilostazol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
6-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone, 6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-quinolinone, 6-Hydroxy-3,4-dihydrocarbstyril
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
cilostazol
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
236-240 °C
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Oc1ccc2NC(=O)CCc2c1
InChI
1S/C9H9NO2/c11-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)10-8/h2-3,5,11H,1,4H2,(H,10,12)
Clé InChI
HOSGXJWQVBHGLT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable