Principaux documents
1256015
USP
Ethacrynic Acid Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-(4-Butanoyl-2,3-dichlorophenoxy)acetic acid
25 MG
1 830,00 $
1 830,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
1 830,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CCCC(=O)C1=C(C(=C(C=C1)OCC(=O)O)Cl)Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 830,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Famille d'API
ethacrynic acid
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
Clc1c(c(ccc1OCC(=O)O)C(=O)CCC)Cl
InChI
1S/C12H12Cl2O4/c1-2-3-8(15)7-4-5-9(12(14)11(7)13)18-6-10(16)17/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,16,17)
Clé InChI
FQAYODYTZPXLRH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Ethacrynic Acid Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Ethacrynic Acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable