Principaux documents
PHR8641
Supelco
Testosterone acetate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
17β-hydroxy-4-androstène-3-one 17-acétate, 4-androstène-17β-ol-3-one 17-acétate, Dépostéron
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H30O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.46
Numéro Beilstein :
2062555
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
testosterone
Conditionnement
pkg of 100MG
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])OC(C)=O
Description générale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable