PHR3303
Diatrizoic acid dihydrate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonyme(s) :
3,5-Bis(acetylamino)-2,4,6-triiodobenzoic acid dihydrate, Amidotrizoic acid dihydrate
274,00 $
About This Item
274,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. A0365000
traceable to USP 1184005
Conditionnement
pkg of 200 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CC(=O)Nc1c(I)c(NC(C)=O)c(I)c(C(O)=O)c1I
InChI
1S/C11H9I3N2O4/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20)
Clé InChI
YVPYQUNUQOZFHG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable