Documents
AB1031
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-aggrécane
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Cartilage-specific proteoglycan core protein, Cartilage-specific proteoglycan core protein, aggrecan 1 (chondroitin sulfate proteoglycan 1, large aggregating proteoglycan, antigen identified by monoclonal antibody A0122), aggrecan proteoglycan, aggrecan
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ACAN(176)
Description générale
Le sulfate de chondroïtine agrégeant, ou aggrécane, est l'un des protéoglycanes les plus étudiés. De nombreux monomères individuels d'aggrécane se lient à l'acide hyaluronique pour former un agrégat ; le monomère est connu sous le nom d'aggrécane. Les agrégats sont composés de jusqu'à 100 monomères attachés à une seule chaîne d'acide hyaluronique. La teneur élevée en chaînes de polysaccharides chargées négativement contribue au gonflement osmotique du cartilage et, en combinaison avec des fibres de collagène intactes, entraîne une résistance du cartilage articulaire aux forces de compression et une résistance à la traction élevée. L'aggrécane est abondante dans le cartilage articulaire et constitue 10 % de son poids sec.
Spécificité
AB1031 est spécifique pour l'aggrécane de souris ; aucune autre espèce n'a été testée.
Des réactions croisées sont à prévoir avec le rat et l'homme.
Immunogène
Protéine de fusion avec GST contenant les acides aminés 1 177 à 1 326 de la protéine aggrécane de souris.
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Immunohistochimie (paraffine) :
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé à 10 µg/ml. Voir la note sous le protocole concernant les traitements au triton X-100.
Immunoprécipitation :
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé à 5 µg pour 500 µl d'extrait de membrane cellulaire en PBS sans inhibiteurs et avec > 0,5 % de triton X-100.
L'anticorps anti-aggrécane est un anticorps dirigé contre la protéine aggrécane et destiné à être utilisé en IF, IH(P), IP et WB.
Sous-domaine de recherche
Protéines de la MEC
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cerveau de souris.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/500e de ce lot a permis de détecter la protéine AGGRÉCANE dans 10 µg de lysats de cerveau de souris.
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié par affinité d'antigène en PBS. L'anticorps anti-GST n'a pas été adsorbé. Liquide.
Remarque : L'aggrécane est présente dans le cartilage articulaire, le cerveau, le cœur et d'autres tissus.
Produit purifié par immuno-affinité
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : Après la première décongélation, et avant de retirer le bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Cartilage, tube neural et tissu cérébral.
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Biglycan and fibromodulin have essential roles in regulating chondrogenesis and extracellular matrix turnover in temporomandibular joint osteoarthritis.
Embree, MC; Kilts, TM; Ono, M; Inkson, CA; Syed-Picard, F; Karsdal, MA; Oldberg, A; Bi, Y; Young, MF
The American Journal of Pathology null
Timothy P Rutkowski et al.
Journal of cell science, 129(11), 2145-2155 (2016-05-11)
RBPjκ-dependent Notch signaling regulates multiple processes during cartilage development, including chondrogenesis, chondrocyte hypertrophy and cartilage matrix catabolism. Select members of the HES- and HEY-families of transcription factors are recognized Notch signaling targets that mediate specific aspects of Notch function during
Mandy Sonntag et al.
BMC biology, 16(1), 99-99 (2018-09-27)
Perineuronal nets (PNNs) are specialized aggregations of extracellular matrix (ECM) molecules surrounding specific neurons in the central nervous system (CNS). PNNs are supposed to control synaptic transmission and are frequently associated with neurons firing at high rates, including principal neurons
Huimin Yan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(41), E6199-E6208 (2016-09-30)
Osteoarthritis (OA) is a major cause of disability and morbidity in the aging population. Joint injury leads to cartilage damage, a known determinant for subsequent development of posttraumatic OA, which accounts for 12% of all OA. Understanding the early molecular
Luigi A Nasto et al.
Mechanisms of ageing and development, 134(1-2), 35-42 (2012-12-25)
Intervertebral disc degeneration (IDD) is the leading cause of debilitating spinal disorders such as chronic lower back pain. Aging is the greatest risk factor for IDD. Previously, we demonstrated IDD in a murine model of a progeroid syndrome caused by