PHR2425
(−)-Fenchone
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
(−)-Fenchone, (−)-1,3,3-Trimethyl-2-norbornanone, (1R)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
715,00 $
About This Item
715,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
camphor
Forme
liquid
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
pb
191-195 °C (lit.)
Densité
0.945 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1(C)[C@H]2CC[C@](C)(C2)C1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1
Clé InChI
LHXDLQBQYFFVNW-OIBJUYFYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable