92101
(−)-Fenchone
analytical standard
Synonyme(s) :
(1R)-(−)-Fenchone, (−)-1,3,3-Trimethyl-2-norbornanone, (−)-Fenchone, (1R)-1,3,3-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Activité optique
[α]/D -52.0±2.0°, neat
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Indice de réfraction
n20/D 1.461 (lit.)
Point d'ébullition
192-194 °C (lit.)
Pf
5-6 °C (lit.)
Densité
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES
CC1(C)C2CCC(C)(C2)C1=O
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(3,6-7)8(9)11/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m0/s1
Clé InChI
LHXDLQBQYFFVNW-OIBJUYFYSA-N
Catégories apparentées
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
151.7 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66.5 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)