1535700
USP
Phosphated Riboflavin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Riboflavin 5′-monophosphate sodium salt dihydrate, Vitamin B2 phosphate sodium salt dihydrate
503,00 $
About This Item
503,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
riboflavin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na+].[P](=O)(OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]([O-])CN1c2c(cc(c(c2)C)C)N=C3C1=NC(=O)NC3=O)(O)O.O.O
InChI
1S/C17H20N4O9P.Na.2H2O/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(15-13(18-9)16(25)20-17(26)19-15)5-11(22)14(24)12(23)6-30-31(27,28)29;;;/h3-4,11-12,14,23-24H,5-6H2,1-2H3,(H,20,25,26)(H2,27,28,29);;2*1H2/q-1;+1;;/t11-,12+,14-;;;/m1.../s1
Clé InChI
DSUQHAJMVCHMFF-VLRKVHMYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable