PHR2138
Ibuprofen Ethyl Ester
Synonyme(s) :
Ethyl 2-(4-isobutylphenyl)propionate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
ibuprofen
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C15H22O2/c1-5-17-15(16)12(4)14-8-6-13(7-9-14)10-11(2)3/h6-9,11-12H,5,10H2,1-4H3
Clé InChI
HXTFUVWJFLDLJP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
Ibuprofen and impurity separation using Ascentis Express 90Å C18 column with excellent peak shape and low quantification limits.