PHR2483
4-Acetylbenzoic Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
4-Acetylbenzoic acid, Acetophenone-4-carboxylic acid
571,00 $
About This Item
571,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Famille d'API
ibuprofen
Forme
powder
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
Pf
208-210 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)c1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O3/c1-6(10)7-2-4-8(5-3-7)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
Clé InChI
QBHDSQZASIBAAI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable