Documents
PHR1294
Supelco
Digluconate de chlorhexidine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Chlorhexidine digluconate solution, 1,6-Bis(N5-[p-chlorophényl]-N1-biguanido)hexane ; 1,1′-Hexaméthylène bis(5 -p-chlorophényl] biguanide)
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. C1510000/1520000
traceable to USP 1111001/1111103
Description
Chlorhexidine digluconate solution at approximately 20% in water
Famille d'API
chlorhexidine
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.Clc1ccc(NC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)Nc2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C22H30Cl2N10.2C6H12O7/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18;2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34);2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13)/t;2*2-,3-,4+,5-/m.11/s1
Clé InChI
YZIYKJHYYHPJIB-UUPCJSQJSA-N
Description générale
Les étalons secondaires pharmaceutiques pour applications de contrôle qualité constituent une option de substitution pratique et rentable à la production d′étalons de travail en interne par les laboratoires pharmaceutiques et de production.
Application
Ces étalons secondaires sont qualifiés comme matières de référence certifiées. Ils peuvent être utilisés dans plusieurs applications analytiques, y compris, mais sans s′y limiter, dans les tests de libération de lots et le développement de méthodes d′analyse qualitative et quantitative dans le secteur pharmaceutique, les essais de contrôle de la qualité des aliments et boissons, et dans d′autres procédures requérant un étalonnage.
Le digluconate de chlorhexidine peut être utilisé comme étalon de référence pharmaceutique pour le dosage d′analytes dans les formulations de gouttes ophtalmiques par techniques d′électrophorèse capillaire avec détection par conductivité sans contact.
Actions biochimiques/physiologiques
Agent antimicrobien cationique à large spectre appartenant à la famille des bis(guanides). Son mode d′action consiste à déstabiliser la membrane externe des bactéries. Il est principalement utilisé comme antiseptique/désinfectant topique pour la cicatrisation des plaies, diverses applications dentaires et le brossage chirurgical.
Remarque sur l'analyse
Ces étalons secondaires permettent une traçabilité multiple aux étalons primaires USP, EP (Ph. Eur.) et BP, selon les sources disponibles.
Autres remarques
Ce matériau de référence certifié (CRM) est produit et certifié conformément aux normes ISO 17034 et ISO/CEI 17025. Toutes les informations relatives à son utilisation figurent sur le certificat d′analyse.
Note de bas de page
Pour voir un exemple de certificat d′analyse pour ce produit, saisir LRAC0252 dans le champ ci-dessous. Il s′agit d′un certificat à titre d′exemple uniquement et ne correspond pas nécessairement au lot que vous recevrez.
Produits recommandés
Vous avez la possibilité de trouver un matériau de référence numérique pour ce produit sur notre plateforme en ligne ChemisTwin® dédiée à la RMN. Vous pouvez utiliser cet équivalent numérique sur ChemisTwin® pour confirmer l'identité et quantifier les composés de vos échantillons (avec un étalon externe numérique). Quelques clics suffisent pour afficher un spectre RMN de cette substance et effectuer une comparaison en ligne avec votre échantillon. Cliquez ici pour en savoir plus et commencer votre essai gratuit.
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Determination of chlorhexidine digluconate and polyhexamethylene biguanide in eye drops by capillary electrophoresis with contactless conductivity detection
Abad-Villar ME, et al.
Analytica Chimica Acta, 561(1-2), 133-137 (2006)
Discussion: does the use of biopatch devices at drain sites reduce perioperative infectious complications in patients undergoing immediate tissue expander breast reconstruction?
Deana Saleh Shenaq et al.
Plastic and reconstructive surgery, 135(1), 18e-19e (2014-12-30)
Jennifer B Wall et al.
Journal of critical care, 29(6), 1130-1130 (2014-07-19)
Although chlorhexidine gluconate (CHG) disks have been shown to help reduce the incidence of central line-associated blood stream infections, their use can result in local skin necrosis. The effects of CHG disks on patients with complex skin pathology have not
Data bits: take a swipe at surgical site infections.
Janet Bertoli et al.
Kentucky nurse, 62(2), 3-3 (2014-05-06)
Staphylococcus aureus bacteraemia associated with peripherally inserted central catheters: the role of chlorhexidine gluconate-impregnated sponge dressings.
Michael J Loftus et al.
The Medical journal of Australia, 200(6), 317-318 (2014-04-08)