Principaux documents
8.43969
Sigma-Aldrich
Chlorohexidine
for synthesis
Synonyme(s) :
Chlorohexidine
50 G
123,00 $
250 G
496,00 $
123,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
123,00 $
250 G
496,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H30Cl2N10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
505.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Numéro de classement CE :
200-238-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
123,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Solubilité
0.8 g/L
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
Clc1ccc(cc1)N\C(=N\C(=N)NCCCCCCNC(=N)\N=C(\Nc2ccc(cc2)Cl)/N)\N
InChI
1S/C22H30Cl2N10/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34)
Clé InChI
GHXZTYHSJHQHIJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Questions
  1. Hello, I need to purchase your 50g Chlorohexidine (8439690050). Can you advice me how is this product diluted? Can it be diluted in an aqueus solution for example water? Thank you.
    1 answer
    1. This product is soluble in water at 800mg/L. Additional solvents include Ethanol, DMSO, and dimethyl formamide.