Principaux documents
RTC000093
Supelco
1,4-Dioxane
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Dioxane, Oxyde de diéthylène
20 ML
215,00 $
215,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 ML
215,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.11
Beilstein:
102551
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
215,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1601521
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
356 °F
Limite d'explosivité
22 %
Conditionnement
pkg of 20 mL
Indice de réfraction
n20/D 1.422 (lit.)
pb
100-102 °C (lit.)
Pf
10-12 °C (lit.)
Densité
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
Clé InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Remarque sur l'analyse
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Autres remarques
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note de bas de page
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB9800 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
53.6 °F
Point d'éclair (°C)
12 °C