Principaux documents
PHL89703
Harpagide
phyproof® Reference Substance
10 MG
576,00 $
576,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
576,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H24O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
576,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C[C@@]3([C@H]2[C@](C[C@H]3O)(O)C)O
InChI
1S/C15H24O10/c1-14(21)4-7(17)15(22)2-3-23-13(11(14)15)25-12-10(20)9(19)8(18)6(5-16)24-12/h2-3,6-13,16-22H,4-5H2,1H3/t6-,7-,8-,9+,10-,11-,12+,13+,14+,15-/m1/s1
Clé InChI
XUWSHXDEJOOIND-YYDKPPGPSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Simone Angeloni et al.
Plants (Basel, Switzerland), 10(2) (2021-01-27)
Leonurus cardiaca L. (Lamiaceae) is a perennial herb distributed in Asia and Southeastern Europe and has been used in traditional medicine since antiquity for its role against cardiac and gynecological disorders. The polar extracts obtained from L. cardiaca aerial parts