Principaux documents
PHL83569
Theogallin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3-Galloylquinic acid, Quinic acid 3-gallate
10 MG
825,00 $
825,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
825,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H16O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.27
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
825,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O([C@H]2[C@@H]([C@@H](C[C@@](C2)(O)C(=O)O)O)O)C(=O)c1cc(c(c(c1)O)O)O
InChI
1S/C14H16O10/c15-6-1-5(2-7(16)10(6)18)12(20)24-9-4-14(23,13(21)22)3-8(17)11(9)19/h1-2,8-9,11,15-19,23H,3-4H2,(H,21,22)/t8-,9-,11-,14+/m1/s1
Clé InChI
LDPLFHGGZNSKDS-FTBFGRRBSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable