Principaux documents
PHL83516
Kaempferol 3-robinoside 7-glucoside
phyproof® Reference Substance
5 MG
646,00 $
646,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
646,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C33H40O20
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
756.66
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
646,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)OC[C@H]2O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]2O)O)O)OC3=C(Oc5c(c(cc(c5)O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O)O)O)CO)O)C3=O)c4ccc(cc4)O
InChI
1S/C33H40O20/c1-10-19(37)23(41)26(44)31(48-10)47-9-17-21(39)25(43)28(46)33(52-17)53-30-22(40)18-14(36)6-13(49-32-27(45)24(42)20(38)16(8-34)51-32)7-15(18)50-29(30)11-2-4-12(35)5-3-11/h2-7,10,16-17,19-21,23-28,31-39,41-46H,8-9H2,1H3/t10-,16+,17+,19-,20+,21-
Clé InChI
SCEPATPTKMFDSR-MVQIQBPISA-N
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: withania
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable