Principaux documents
PHL89236
Kaempferol 3,4′-diglucoside 7-rhamnoside
phyproof® Reference Substance
10 MG
1 520,00 $
1 520,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
1 520,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C33H40O20
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
756.66
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 520,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2ccc(cc2)C3=C(C(=O)c5c(cc(cc5O)O[C@@H]6O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]6O)O)O)C)O3)O[C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4O)O)O)CO
Clé InChI
IJQUDJBAKAHEBK-JJLUDLTESA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable