P3750000
Propyphenazone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-Isopropylantipyrine, 1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-4-(1-methylethyl)-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, 1,2-Dihydro-4-isopropyl-1,5-dimethyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, Isopropylphenazone, Propyphenazone
205,00 $
About This Item
205,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
propyphenazone
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1C(C(C)C)=C(C)N(C)N1C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C14H18N2O/c1-10(2)13-11(3)15(4)16(14(13)17)12-8-6-5-7-9-12/h5-10H,1-4H3
Clé InChI
PXWLVJLKJGVOKE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable