Principaux documents
72850
Supelco
2,4-Dihydroxybenzophenone
analytical standard
Synonyme(s) :
DHB
100 MG
80,60 $
80,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 MG
80,60 $
About This Item
Formule linéaire :
(HO)2C6H3COC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.22
Beilstein:
1311566
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
80,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥99%
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
144.5-147 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H
Clé InChI
ZXDDPOHVAMWLBH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
257.0 °F
Point d'éclair (°C)
125 °C