P0431
Meat Peptone for Biotechnology and Microbiology
for Biotechnology and Microbiology
Synonyme(s) :
Peptone from animal tissue
160,00 $
About This Item
160,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Proteose Peptone, Enzymatic hydrolysate
Source biologique
bovine
plant
Niveau de qualité
Forme
powder
Dosage de l'azote
10.0-15.5% total
Perte
≤5% loss on drying
pH
6.6-7.6
Application(s)
food and beverages
microbiology
Chaîne SMILES
O(C)C(=O)C(CCC(CC)(CC)C)C(=O)OC
InChI
1S/C13H24O4/c1-6-13(3,7-2)9-8-10(11(14)16-4)12(15)17-5/h10H,6-9H2,1-5H3
Clé InChI
AIUDWMLXCFRVDR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.