P0310000
Penicillamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
D-Penicillamine, 3,3-Dimethyl-D-cysteine, 3-Mercapto-D-valine, D-(−)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
penicillamine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
210 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(S)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-5(2,9)3(6)4(7)8/h3,9H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t3-/m0/s1
Clé InChI
VVNCNSJFMMFHPL-VKHMYHEASA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2