Principaux documents
NISTRM8599
Henderson molybdenite
NIST® RM 8599
Synonyme(s) :
Molybdenum(IV) sulfide, Molybdenum disulfide
10 G
1 220,00 $
1 220,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
1 220,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
MoS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 220,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
NIST®
Densité
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
matrix material
Chaîne SMILES 
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
Clé InChI
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Uranium (U), Rhenium (Re), Osmium (187Os)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable