234842
Molybdenum(IV) sulfide
powder, <2 μm, 98%
Synonyme(s) :
Molybdenum disulfide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Taille des particules
<2 μm
Densité
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
S=[Mo]=S
InChI
1S/Mo.2S
Clé InChI
CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.