901867
Molybdenum disulfide ink for spin/spray coating
Synonyme(s) :
MoS2 dispersion, MoS2 ink
About This Item
Produits recommandés
Description
Resistivity: 75-100 kΩ·cm; Prepared by spin-coating at 1000 rpm/30 s for 1 coat, followed by thermal annealing at 400°C in Ar/H2 for 3 hours
Forme
dispersion
Composition
Solid Content, 1.5-2.5%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Couleur
green
Taille des particules
≤0.4 μm
Viscosité
2-4 mPa.s
Point d'ébullition
78 °C (Ethanol)
Densité
0.78-0.88 g/mL at 25 °C
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
[Mo]=S=S
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13.0 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Articles
Recent advancements in paper-based sensing platforms offer cost-effective clinical diagnostics with microfluidic channels and colorimetric or electrochemical detection zones.
Professors summarize recent 2D materials synthesis advancements and biosensing applications in various fields.