Principaux documents
NIST3109A
Calcium (Ca) standard solution
NIST® SRM® 3109a
5 X 10 ML
2 080,00 $
2 080,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 X 10 ML
2 080,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
2 080,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 5 x 10 mL
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
single component solution
Description générale
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use as a primary calibration standard for the quantitative determination of calcium. A unit of SRM 3109a consists of five 10 mL sealed borosilicate glass ampoules of an acidified aqueous solution prepared gravimetrically to contain a known mass fraction of calcium. The solution contains nitric acid at a volume fraction of approximately 10 %, equivalent to an amount-of-substance concentration (molarity) of approximately 1.6 mol/L. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 3109A_cert
SRM 3109A_SDS
Autres remarques
Certified for the analytes listed below.
Calcium (Ca)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable