NIST3128
Lead (Pb) standard solution
NIST® SRM® 3128
2 080,00 $
About This Item
2 080,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 5 x 10 mL
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
single component solution
Catégories apparentées
Description générale
SRM 3128_cert
SRM 3128_SDS
Application
Autres remarques
Lead (Pb)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1A - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable