NIST3165
Vanadium (V) standard solution
NIST® SRM® 3165
2 080,00 $
About This Item
2 080,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 5 x 10 mL
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
single component solution
Catégories apparentées
Description générale
SRM 3165_cert
SRM 3165_SDS
Application
Caractéristiques et avantages
- Available with a certificate documenting NIST-certified mass fraction value of vanadium obtained through two methods:
- Gravimetric preparation using high-purity vanadium metal.
- Inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES).
- The certified value is metrologically traceable to the derived SI unit for mass fraction, expressed as milligrams pergram.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling,use and maintenance instructions.
Autres remarques
Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available