NIST122I
Cast iron
NIST® SRM® 122i
1 180,00 $
About This Item
1 180,00 $
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 150 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Description générale
SRM 122I_cert
SRM 122I_SDS
Autres remarques
Total Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Vanadium (V), Molybdenum (Mo), Titanium (Ti)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Graphitic carbon (C), Aluminium (Al), Arsenic (As), Boron (B), Cobalt (Co)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable