04-771
Anti-Akt2/PKBβ Antibody, clone AW114, rabbit monoclonal
clone AW114, from rabbit
Synonyme(s) :
AKT2 kinase, Murine thymoma viral (v-akt) homolog-2, PKB beta, Protein kinase Akt-2, Protein kinase B, beta, rac protein kinase beta, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AW114, monoclonal
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AKT2(208)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Qualité
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Remarque sur l'analyse
L6 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable