Principaux documents
NIST892
High-alloy white cast iron
NIST® SRM® 892, (Ni-Hard, Type IV)
150 G
1 180,00 $
1 180,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
150 G
1 180,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 180,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 150 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Format
matrix material
Description générale
This Standard Reference Material (SRM) is in the form of small granules prepared by water atomization and is intended for use in chemical and instrumental methods of analysis. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 892_cert
SRM 892_SDS
Autres remarques
Certified for the analytes listed below.
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulphur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Vanadium (V), Molybdinum (Mo), Cobalt (Co)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminium (Al), Arsenic (As), Boron (B), Gallium (Ga), Antimony (Sb), Tungsten (W), Zirconium (Zr), Oxygen (O), Nitrogen (N), Hydrogen (H), Iron (Fe), Tin (Sn), Titanium (Ti), Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulphur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Vanadium (V), Molybdinum (Mo), Cobalt (Co)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable