N2780
1-Naphthol
BioXtra, ≥99%
Synonyme(s) :
1-hydroxynaphthalène, α-naphthol
109,00 $
About This Item
109,00 $
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.5 (120 °C, vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 94 °C)
Gamme de produits
BioXtra
Essai
≥99%
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
1007 °F
Limite d'explosivité
5 %
Impuretés
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Résidus de calcination
≤0.1%
pb
278-280 °C (lit.)
Pf
94-96 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: 1 M, clear
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H
Clé InChI
KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Kidney, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
257.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
125 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves