70448
2-Naphthol
BioXtra, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
β-Naphthol, 2-Hydroxynaphthalene
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.97 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
10 mmHg ( 145.5 °C)
Gamme de produits
BioXtra
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
solid
Point d'ébullition
285-286 °C (lit.)
Pf
120-122 °C (lit.)
121-123 °C
Fluorescence
λex 320 nm; λem 410 nm in 0.1 M NaOH
Chaîne SMILES
Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
Clé InChI
JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
307.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
153 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?