N1225000
19-Norethindrone acetate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
17α-éthynyl-19-nortestostérone 17β-acétate, Acétate de 17α-Ethynyl-17β-hydroxy-19-nor-4-androsten-3-one 17-, Acétate de 17-hydroxy-19-nor-17α-4-pregnène-20-yn-3-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
norethisterone
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C
InChI
1S/C22H28O3/c1-4-22(25-14(2)23)12-10-20-19-7-5-15-13-16(24)6-8-17(15)18(19)9-11-21(20,22)3/h1,13,17-20H,5-12H2,2-3H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-/m0/s1
Clé InChI
IMONTRJLAWHYGT-ZCPXKWAGSA-N
Informations sur le gène
human ... PGR(5241)
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)