BP266
19-Norethindrone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
17-hydroxy-19-nor-17α-4-pregnène-20-yn-3-one, 17α-éthynyl-17β-hydroxy-19-nor-4-androstène-3-one, 17α-éthynyl-19-nortestostérone, 19-nor-17α-éthynyl-4-androstène-17β-ol-3-one
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
norethisterone
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Pf
205-206 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H][C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4(O)C#C
InChI
1S/C20H26O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,12,15-18,22H,4-11H2,2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1
Clé InChI
VIKNJXKGJWUCNN-XGXHKTLJSA-N
Informations sur le gène
human ... PGR(5241)
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)