N0905005
Nitrendipine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ethyl methyl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)pyridine-3,5-dicarboxylate
205,00 $
About This Item
205,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
nitrendipine
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[N+](=O)([O-])c1cc(ccc1)c2c(c(nc(c2C(=O)OC)C)C)C(=O)OCC
InChI
1S/C18H18N2O6/c1-5-26-18(22)15-11(3)19-10(2)14(17(21)25-4)16(15)12-7-6-8-13(9-12)20(23)24/h6-9H,5H2,1-4H3
Clé InChI
YEHVABIPGJLMET-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement