M2047
Methyl salicylate
BioXtra
Synonyme(s) :
Essence de gaulthéria, Ester méthylique d’acide 2-hydroxybenzoïque
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
5.26 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 54 °C)
Gamme de produits
BioXtra
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
847 °F
Impuretés
≤0.0005% Phosphorus (P)
Résidus de calcination
≤0.1%
Indice de réfraction
n20/D 1.536 (lit.)
pb
222 °C (lit.)
Pf
−8-−7 °C (lit.)
Densité
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
Clé InChI
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup