76631
Methyl salicylate
analytical standard
Synonyme(s) :
Essence de gaulthéria, Ester méthylique d’acide 2-hydroxybenzoïque
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
5.26 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 54 °C)
Pureté
≥99.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
847 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.536 (lit.)
n20/D 1.536-1.539
Point d'ébullition
222 °C (lit.)
Pf
−8-−7 °C (lit.)
Densité
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
Clé InChI
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
204.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
96 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?