M0513
Megestrol acetate
analytical standard, for drug analysis
Synonyme(s) :
17α-acétoxy-6-méthyl-4,6-pregnadiène-3,20-dione, 17α-hydroxy-6-méthyl-4,6-pregnadiène-3,20-dione 17-acétate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard, for drug analysis
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
veterinary
Format
neat
Chaîne SMILES
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@]3(OC(C)=O)C(C)=O)[C@]1([H])C=C(C)C4=CC(=O)CC[C@]24C
InChI
1S/C24H32O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h12-13,18-20H,6-11H2,1-5H3/t18-,19+,20+,22-,23+,24+/m1/s1
Clé InChI
RQZAXGRLVPAYTJ-GQFGMJRRSA-N
Informations sur le gène
human ... PGR(5241)
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?