L4632
Dodécylsulfate de lithium
≥98.5% (GC)
Synonyme(s) :
Dodécylsulfate de lithium, Dodécylsulfate lithium salt, Laurylsulfate de lithium, Sel de laurylsulfate de lithium
About This Item
Produits recommandés
Description
anionic
Niveau de qualité
Pureté
≥98.5% (GC)
Poids mol.
272.33 g/mol
CMC
7-10 mM (20-25°C)
Chaîne SMILES
[Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Li/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Clé InChI
YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)