MilliporeSigma
Passer à
IPTG-RO
Roche
Isopropyl-β-D-thiogalactoside
mol wt 238.3, pkg of 1 g (10724815001), pkg of 5 g (11411446001)
Synonyme(s) :
Isopropyl β-D-1-thiogalactopyranoside, iptg, IPTG, Isopropyl β-D-thiogalactoside
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
114,00 $
5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
393,00 $
345,84 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H18O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.30
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
4631
MDL number:
NACRES:
NA.54
114,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
powder
mol wt
238.3
packaging
pkg of 1 g (10724815001), pkg of 5 g (11411446001)
manufacturer/tradename
Roche
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)S[C@@H]1OC(CO)[C@H](O)C(O)[C@H]1O
InChI
1S/C9H18O5S/c1-4(2)15-9-8(13)7(12)6(11)5(3-10)14-9/h4-13H,3H2,1-2H3/t5-,6+,7+,8-,9+/m1/s1
InChI key
BPHPUYQFMNQIOC-NXRLNHOXSA-N
General description
L′isopropyl-β-D-thiogalactoside (IPTG) est un analogue chimique du galactose qui ne peut pas être clivé par la β-galactosidase. L′IPTG agit en se liant au répresseur lacI et en modifiant sa conformation, ce qui empêche la répression du gène lacZ qui code la β-galactosidase.[1]
Application
L′IPTG est couramment utilisé dans les procédures de clonage nécessitant une induction de l′activité β-galactosidase. Il est utilisé en conjonction avec X-Gal ou Bluo-Gal dans la sélection par couleur bleue ou blanche des colonies bactériennes recombinantes dans lesquelles l′expression de l′opéron lac d′Escherichia coli est induite. L′IPTG fonctionne en se liant au répresseur lacI et en modifiant sa conformation, ce qui empêche la répression du gène lacZ qui encode la β-galactosidase.
L′isopropyl-β-D-thiogalactoside (IPTG) est couramment utilisé dans les méthodes de clonage nécessitant une induction de l′activité β-galactosidase. Il est utilisé en conjonction avec X-Gal ou Bluo-Gal dans la sélection par couleur bleue ou blanche des colonies bactériennes recombinantes dans lesquelles l′expression de l′opéron lac d′Escherichia coli est induite. Il a été utilisé pour l′expression de gènes recombinants chez E. coli.[2][3]
Features and Benefits
Durée du test : 50 minutes
Activité spécifique : L′essai standard décrit ici donne une activité spécifique de 1,8 x 10dpm/μg, ce qui correspond à 65 % d′incorporation avec différents ADN substrats en 30 minutes. Faire varier le rapport ADN matrice/dNTP marqué permet d′obtenir des taux d′incorporation similaires mais différents niveaux d′activité spécifique pour la sonde marquée.
Preparation Note
Concentration de travail : La concentration finale doit être 0,2 mM.
Conditions de stockage (solution de travail) : Les solutions mères de ce produit dans l′eau (IPTG 1 M par exemple) sont stables jusqu′à 6 mois entre -15 et -25 °C.
Échantillon
10 ng à 3 μg d′ADN matrice linéarisé d′une longueur d′au moins 100 à 200 pb
Other Notes
Analogue non métabolisable du galactose.
La quantité d′ADN marqué dépend de :
  • la quantité d′ADN matrice
  • la pureté de l′ADN matrice
  • la conformation de l′ADN matrice
  • la taille moyenne du fragment marqué
Produit réservé à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
PHG0010I5502420291
description
mol wt 238.3, pkg of 1 g (10724815001), pkg of 5 g (11411446001)
description
-
description
≥99% (TLC)
description
Inducer of β-D-galactosidase. Used in the stimulation of β-galactosidase in cellular systems in which dioxane would disrupt normal cell function. Contains no animal-derived products.
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
packaging
pkg of 1 g (10724815001), pkg of 5 g (11411446001)
packaging
-
packaging
-
packaging
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
mol wt
238.3
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isopropyl-β-D-thiogalactoside
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c