Documents
F0750
Sigma-Aldrich
Fast Dark Blue R Salt
Solid
Synonyme(s) :
Azoic Diazo Component 51, Azoic Diazo No. 51
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H10Cl2N5O4 · 0.5Cl4Zn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
486.77
Numéro C.I. (Colour Index):
37195
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
product name
Fast Dark Blue R Salt,
Forme
solid
Niveau de qualité
Composition
Dye content, ~30%
Couleur
red-brown
Solubilité
ethanol: 10 mg/mL, dark red-brown
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1cc([N+]#N)c(OC)cc1N=Nc2c(Cl)cc(cc2Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H10Cl2N5O4.3ClH.Zn/c1-24-12-6-11(13(25-2)5-10(12)18-17)19-20-14-8(15)3-7(21(22)23)4-9(14)16;;;;/h3-6H,1-2H3;3*1H;/q+1;;;;+2/p-3
Clé InChI
BHKNLVCPKUILSR-UHFFFAOYSA-K
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)